Få mere at vide
Sampling Systems™ Polypropylen flydende tragte
Artikelnummer. p-7146951 Shop alle Sampling Systems produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15869411
Brand: Sampling Systems™ 8022P100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse væsketragte er designet til lang levetid og kan rengøres og genbruges.
  • Sprækkefri
  • Kemisk resistent
  • Fås i to forskellige topdiametre, 100 og 200 mm
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Diameter (metrisk) stilk 10mm
Materiale Polypropylen
Farve Neutral