Få mere at vide
Sampling Systems™ Polypropylen flydende tragte
Shop alle Sampling Systems produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sprækkefri
- Kemisk resistent
- Fås i to forskellige topdiametre, 100 og 200 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 100 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 10mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Neutral |