Få mere at vide
VITLAB™ Laboratoriebakke i polypropylen
Kapacitet (metrisk):
1,5 l
3 l
10 l
21 l
39 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 l |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 65 mm |
| Længde (metrisk) | 180 mm (indvendig bund), 250 mm (kant) |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Laboratoriebakkesæt |
| Bredde (metrisk) | 240 mm (indvendig bund), 310 mm (kant) |
| Form | Rektangulær |