Få mere at vide
VITLAB™ Laboratoriebakke i polypropylen
Artikelnummer. 10632112
Kapacitet (metrisk):
1,5 l
3 l
10 l
21 l
39 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10632112
Brand: VITLAB™ 165194
Kun null tilbage
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1,5 l
Farve Hvid
Højde (metrisk) 65 mm
Længde (metrisk) 180 mm (indvendig bund), 250 mm (kant)
Materiale Polypropylen
Type Laboratoriebakkesæt
Bredde (metrisk) 240 mm (indvendig bund), 310 mm (kant)
Form Rektangulær