Beskrivelse
- PP
- Stænkvandsbeskyttet motor 230 V/200 W (IP44)
- Indbygget sikkerhedsnøgle som tænd/sluk-knap
- Forseglingsfri pumpemekanisme til syrer og baser
- Trådforbindelse 1” med slangetilslutning 3/4in.
- Inkl. 1,5 m PVC-slange 3/4in., PP-mundstykke og vægbeslag
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Små mængder vandig medieoverførsel |
| Oversigt | Gevindforbindelse 1 tommer med slangetilslutning 3/4 tommer. |
| Spænding | 230 V |
| Flowhastighed | 75 l/min. |
| Inkluderer | 1,5 m PVC-slange; 3/4 tommer PP dyse; Vægbeslag |
| Samlet højde (metrisk) | 7 m |
| Dybde (metrisk) | 70 cm |
| Pumpens rørlængde | 1.5 m |
| Modstandsegenskaber | Alkalis, Detergent, Acid |
| Tromleåbningsdiameter | 32 mm |
| Vis mere |