Få mere at vide
Brady™ Polypropylenetiketter til J2000 printer
Artikelnummer. 17120401
Skift visning
Længde (metrisk):
85,00 mm
110,00 mm
155,00 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17120401 155,00 mm
17100401 85,00 mm
17110401 110,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17120401 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150752
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenetiketter til J2000 farvelabelprinter
  • Godkendelse/overholdelse: BS5609:1986, afsnit 2 og afsnit 3
  • Printerkompatibilitet: BradyJet J2000 farvelabelprinter
  • Branche: Forarbejdning af drikkevarer, bygningsidentifikation, kemi, byggeri, uddannelse, energiforsyninger, fødevareforarbejdning, regering, sundhedspleje, fremstilling, maritim, minedrift, olie& gas, proces, papirmasse& papir, turisme& rekreation, Pakhus& logistik
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Polypropylen
Printbare sider Front
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Hazard communication identification, Marine labelling
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 200 Labels/Roll
Mængde 200 etiketter/rulle
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +300 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +149 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0088 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.224 mm
Dimensioner (L x B) 154.94 x 104.9 mm
Længde (engelsk) 6,10 tommer.
Længde (metrisk) 155,00 mm
Bredde (engelsk) 4,13 tommer.
Bredde (metrisk) 105.00 mm
Højde (engelsk) 6.1 in.
Højde (metrisk) 155.00 mm
Vægt (metrisk) 454 g
Alternativt varenummer J20-262-2585