Få mere at vide
Brady™ Polypropylenetiketter til BradyJet J4000
Artikelnummer. 17499212
Skift visning
Højde (metrisk):
85 mm
133,4 mm
155 mm
254 mm
279,4 mm
Bredde (metrisk):
55 mm
104,9 mm
177,8 mm
203,2 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
92,1 mm
142,9 mm
161,9 mm
266,7 mm
292,1 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk)
17499212 85 mm 55 mm 92,1 mm
17429222 133,4 mm 203,2 mm 142,9 mm
17409222 155 mm 104,9 mm 161,9 mm
17419222 254 mm 177,8 mm 266,7 mm
17439222 279,4 mm 203,2 mm 292,1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17499212 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 152778
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette B-7425J polypropylenmateriale er ideelt til GHS og andre fuldfarveidentifikationsanvendelser, hvor der kræves modstand mod barske kemikalier.
  • Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan udskrives med inkjet
  • Lavpris, fuldfarve GHS-mærkningsmulighed modstår kemisk eksponering
  • Driftstemperatur på -80 °C til 70 °C
  • Der kræves en blækpatron for at udskrive dette materiale
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polypropylen (inkjet-modtagelig)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Farekommunikationsidentifikation, udstyrsmærkning, laboratoriemærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BradyJet J4000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
nr. pr. pakke 340 Labels/Bag
Mængde 340 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -112°F to +158°F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0.005 in.
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 92,1 mm
Dimensioner (LxB) 85.09 x 55.12 mm
Længde (engelsk) 3.35 in.
Bredde (engelsk) 2.17 in.
Bredde (metrisk) 55 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 55.2 mm
Højde (engelsk) 3.35 in.
Højde (metrisk) 85 mm
Højde (metrisk) printbart område 85 mm
Alternativt varenummer J40-260-7425J