Få mere at vide
Brady™ Etikettape af polypropylen til BradyJet J4000
Artikelnummer. 17479222 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
57,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
203,2 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17479222 203,2 mm
17449222 57,1 mm
17459222 101,6 mm
17469222 152,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17479222 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 152786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5485.00 DKK
    5172.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 312.92 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Dette B-7425J polypropylenmateriale er ideelt til GHS og andre fuldfarveidentifikationsanvendelser, hvor der kræves modstand mod barske kemikalier.
  • Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan udskrives med inkjet
  • Lavpris, fuldfarve GHS-mærkningsmulighed modstår kemisk eksponering
  • Driftstemperatur på -80 °C til 70 °C
  • Der kræves en blækpatron for at udskrive dette materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Polypropylen (inkjet-modtagelig)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Farekommunikationsidentifikation, udstyrsmærkning, laboratoriemærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BradyJet J4000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
nr. pr. pakke 1 bånd/pose
Mængde 1 bånd
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,005 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Dimensioner (L x B) 30.48 m x 203.2 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30.5 m
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 203,2 mm
Alternativt varenummer J40C-8000-7425J