Få mere at vide
Brady™ Etikettape af polypropylen til BradyJet J4000
Artikelnummer. 17449222
Skift visning
Bredde (metrisk):
57,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
203,2 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17449222 57,1 mm
17459222 101,6 mm
17469222 152,4 mm
17479222 203,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17449222 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 152783
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette B-7425J polypropylenmateriale er ideelt til GHS og andre fuldfarveidentifikationsanvendelser, hvor der kræves modstand mod barske kemikalier.
  • Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan udskrives med inkjet
  • Lavpris, fuldfarve GHS-mærkningsmulighed modstår kemisk eksponering
  • Driftstemperatur på -80 °C til 70 °C
  • Der kræves en blækpatron for at udskrive dette materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Continuous
Materiale Polypropylen (inkjet-modtagelig)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Farekommunikationsidentifikation, udstyrsmærkning, laboratoriemærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BradyJet J4000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
nr. pr. pakke 1 Tape/Bag
Mængde 1 bånd
Temperaturområde (engelsk) -112°F to +158°F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0.005 in.
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Dimensioner (LxB) 30.48 m x 57.15 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30.5 m
Bredde (engelsk) 2.25 in.
Bredde (metrisk) 57,1 mm
Alternativt varenummer J40C-2250-7425J