Få mere at vide
Chemsplash Polypropylen Lab/Visitors Coat Hvid med Velcro Lukning
Artikelnummer. 30058413
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058413 2X-stor
30058356 Lille
30058307 Medium
30058344 Større
30058370 X-Large
30058210 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30058413 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2515.400.008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.93 DKK
    515.18 DKK / Pakke med 50
    Spare 40.75 DKK
    7% Slukket
Alle Werbeaktionen anzeigen
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Besøgende polypropylen engangs laboratoriefrakke med velcrolukning foran. Velegnet til besøgende, inspektioner på stedet eller almindeligt dagligt slid i miljøer med minimal risiko.
Besøgende polypropylen engangs laboratoriefrakke
  • Materiale: 30gsm polypropylen stof
  • Funktioner:
    • Velcro Lukning
    • Med foldekrave
    • Elastiske manchetter
    • Ideel til ikke-farlige miljøer
    • Ideel til fødevareindustrien
    • PFAS fri
Visitors Polypropylen Disposable Lab Coat er designet med velcrolukning foran og er velegnet til besøgende, inspektioner på stedet eller generelt slid i miljøer med minimal risiko. Den er ideel til brug i fødevareindustrien eller andre ikke-farlige omgivelser. Dette produkt er velegnet til brug i BRC-godkendte arbejdsområder og den farmaceutiske industri.
Dette produkt indeholder ikke: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller andre konfliktmaterialer.
Spezifikation
Produkttype Besøgende laboratoriefrakke
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Lukketype Hook and Loop
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Partikler
Stil Knælængde
Antal lommer Ingen
Latex fri Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.