Få mere at vide
Chemsplash Polypropylen Lab/Visitors Coat Navy med Velcro Lukning
Beskrivelse
Besøgende polypropylen engangs laboratoriefrakke
- Materiale: 30gsm polypropylen stof
- Funktioner:
- Velcro Lukning
- Med foldekrave
- Elastiske manchetter
- Ideel til ikke-farlige miljøer
- Ideel til fødevareindustrien
- PFAS fri
Visitors Polypropylen Disposable Lab Coat er designet med velcrolukning foran og er velegnet til besøgende, inspektioner på stedet eller generelt slid i miljøer med minimal risiko. Den er ideel til brug i fødevareindustrien eller andre ikke-farlige omgivelser. Dette produkt er velegnet til brug i BRC-godkendte arbejdsområder og den farmaceutiske industri.
Dette produkt indeholder ikke: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller andre konfliktmaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Besøgende laboratoriefrakke |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Flåde |
| Lukketype | Hook and Loop |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Partikler |
| Vis mere |