Få mere at vide
Chemsplash Polypropylen Lab/Visitors Coat Navy med Velcro Lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058287
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 30058287
Brand: Chemsplash 2515.200.004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Besøgende polypropylen engangs laboratoriefrakke med velcrolukning foran. Velegnet til besøgende, inspektioner på stedet eller almindeligt dagligt slid i miljøer med minimal risiko.
Besøgende polypropylen engangs laboratoriefrakke
  • Materiale: 30gsm polypropylen stof
  • Funktioner:
    • Velcro Lukning
    • Med foldekrave
    • Elastiske manchetter
    • Ideel til ikke-farlige miljøer
    • Ideel til fødevareindustrien
    • PFAS fri
Visitors Polypropylen Disposable Lab Coat er designet med velcrolukning foran og er velegnet til besøgende, inspektioner på stedet eller generelt slid i miljøer med minimal risiko. Den er ideel til brug i fødevareindustrien eller andre ikke-farlige omgivelser. Dette produkt er velegnet til brug i BRC-godkendte arbejdsområder og den farmaceutiske industri.
Dette produkt indeholder ikke: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller andre konfliktmaterialer.
Tekniske data
Produkttype Besøgende laboratoriefrakke
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Flåde
Lukketype Hook and Loop
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Partikler
Stil Knælængde
Antal lommer Ingen
Latex fri Ja