Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Bær sikkerhedsfodtøj
Product Code. 15664477
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
100 mm
315 mm
400 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 15664477
missing translation for 'mfr': Brady™ 819023
Only null left
Add to basket
Add to basket
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC M008-Dia 400-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 400 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 1.501 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Hvid på blå