Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Bær beskyttelsestøj
Artikelnummer. 15654497 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15654497 200 mm Hver
15644497 100 mm Hver
15664497 315 mm Hver
15674497 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15654497 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 819319
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 DKK
    97.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.95 DKK
    7% Slukket
På lager
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC M010-Dia 200-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 200 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 1.501 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Hvid på blå