Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Bær øjenværn
Artikelnummer. 15654457 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15654457 400 mm Hver
15644457 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15654457 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 818427
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 DKK
    274.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.11 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC M004-Dia 400-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 400 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 1.501 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Hvid på blå