Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Radioaktivt materiale eller ioniserende stråling
Artikelnummer. 15624687 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Højde (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15624687 315 mm 273 mm Hver
15604687 100 mm 87 mm Hver
15614687 200 mm 173 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15624687 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 826769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 DKK
    180.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.65 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W003-Tri 315-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 273 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul