Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Elektricitet
Artikelnummer. 15694717 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15694717 Polypropylen Hver
1 options
Artikelnummer. 15694717 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 828101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 DKK
    180.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.65 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W012-Tri 315-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 273 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul