Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Automatisk opstart
Beskrivelse
- Polypropylen
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC W018-Tri 315-PP-CRD/1 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 stk. |
| Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
| Højde (metrisk) | 273 mm |
| Tykkelse | 1.501 mm |
| Bredde (metrisk) | 315 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 120 °C |
| Form | Trekantet |
| Vis mere |