Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Sikkerhedsbruser
Artikelnummer. 15624347
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
300 mm
400 mm
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
300 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
15624347 100 mm 100 mm Hver
15634347 148 mm 148 mm Hver
15654347 300 mm 300 mm Hver
15664347 400 mm 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15624347 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 815716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.75 DKK
    41.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.97 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC E012-100x100-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på grøn