Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Rygning forbudt
Artikelnummer. 15624577 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15624577 Polypropylen Hver
1 options
Artikelnummer. 15624577 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 822003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 DKK
    274.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.11 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC P002-Dia 400-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 400 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 1.501 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Sort på hvidt