Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen åben ild; Ild, åben antændelseskilde og rygning forbudt
Artikelnummer. 15694577 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
100 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15694577 100 mm Hver
15614587 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15694577 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 822149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.55 DKK
    51.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.72 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC P003-Dia 100-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 1.501 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Sort på hvidt