Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Brandstige
Artikelnummer. p-7159820
100 mm, 100 mm, Hver
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15614387
Brand: Brady™ 817204
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC F003-100x100-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød
Show More Show Less
Product Content Correction
Product Title
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Brandstige >