Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Brandstige
Artikelnummer. 15614387
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
15614387 100 mm 100 mm Hver
15624387 148 mm 148 mm Hver
15634387 250 mm 250 mm Hver
15644387 315 mm 315 mm Hver
15654387 400 mm 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15614387 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 817204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.75 DKK
    41.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.97 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC F003-100x100-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød