Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Brandalarmkaldepunkt
                                Bredde (metrisk):
                                250 mm
                                315 mm
                                400 mm
                                Højde (metrisk):
                                250 mm
                                315 mm
                                400 mm
                                Pakningsstørrelse: 
                                Hver
                    Beskrivelse
- Polypropylen
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 | 
| Alternativt varenummer | PIC F005-250x250-PP-CRD/1 | 
| Materiale | Polypropylen | 
| Mængde | 1 stk. | 
| Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs | 
| Højde (metrisk) | 250 mm | 
| Tykkelse | 1.501 mm | 
| Bredde (metrisk) | 250 mm | 
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 120 °C | 
| Form | Firkant | 
| Vis mere | 
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Brandalarmkaldepunkt > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion