Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Brandalarmkaldepunkt
Artikelnummer. 15624417 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
250 mm
315 mm
400 mm
Højde (metrisk):
250 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15624417 400 mm 400 mm Hver
15604417 250 mm 250 mm Hver
15614417 315 mm 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15624417 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 817687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 DKK
    140.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.06 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC F005-400x400-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 400 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød