Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Evakueringssamlingssted
Artikelnummer. p-7159802
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
315 mm
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15654307
Brand: Brady™ 814921
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC E007-100x100-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på grøn