Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - nødudgang (venstre)
Artikelnummer. 15694247
Skift visning
Højde (metrisk):
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Bredde (metrisk):
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
15694247 400 mm 400 mm Hver
15654247 148 mm 148 mm Hver
15664247 200 mm 200 mm Hver
15674247 250 mm 250 mm Hver
15684247 315 mm 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15694247 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 814277
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC E001-400x400-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 400 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på grøn