Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - retningspil 90° , Til højre, Grøn
Højde (metrisk):
100 mm
400 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Polypropylen
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC A090-100x100-PP-CRD/1 |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Tykkelse | 1.501 mm |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 120 °C |
| Form | Firkant |
| Sprog | Global |
| Vis mere |