Beskrivelse
- Sikrer effektivt alle større af dine industrielle stikforbindelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hubbell Plugout Lockout-enhed |
| Alternativt varenummer | HUBBELL PLUGOUT - LILLE PLUGOUT |
| Farve | Gul |
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | OSHA 1910.147 |
| Oversigt | Hubbell Plugout til industrielle stikforbindelser - lille |
| Diameter (engelsk) | 3,11 tommer. |
| Diameter (engelsk) Sjækle | 0,28 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 79 mm |
| Diameter (metrisk) sjækle | 7 mm |
| Vis mere |