Learn More
Buerkle™ Polypropylen slangeforbindelser med cylindriske dyser
Description
- Fås i en række størrelser
- Polypropylen
- Temperaturbestandig op til +135 C °max.
- Steriliserbar
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer, RoHS |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 3 til 5 mm slange |
| Emballagemængde | 10/Pk.; 20/Skala |
| Modstandsegenskaber | Op til °135 C Temperaturbestandig |
| Form | Lige |
| Farve | Klarhed |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Produkttype | Slangerørforbindelse |