Få mere at vide
Buerkle™ Lige konnektorer i polypropylen med koniske dyser
Artikelnummer. 10249391 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Til brug med:
11 til 14 mm slange
13 til 15 mm slange
3 til 5 mm slange
5 til 7 mm slange
7 til 10 mm slange
9 til 12 mm slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
10249391 3 til 5 mm slange Pakke med 10
10620143 5 til 7 mm slange Pakke med 10
10198251 7 til 10 mm slange Pakke med 10
10289341 9 til 12 mm slange Pakke med 10
10138161 11 til 14 mm slange Pakke med 10
10486891 13 til 15 mm slange Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10249391 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 87000406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.47 DKK
    61.94 DKK / Pakke med 10
    Spare 27.53 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Fremstillet af polypropylen for høj termisk modstand. Buerkle™ Lige polypropylenforbindelser med koniske dyser modstår temperaturer op til 135 °C.
Cylindrisk lige slangeforbindelse med koniske dyser
  • Polypropylen
  • Autoklaverbar til 121 °C
  • Velegnet til fødevarer
  • Fås i en lang række diametre til forskellige slangestørrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer, RoHS
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med 3 til 5 mm slange
Emballagemængde 10/Pk.; 10/Skala
Form Lige
Farve Hvid
Produkttype Slangerørforbindelse