Få mere at vide
Buerkle™ Lige konnektorer i polypropylen med koniske dyser
Shop alle Bürkle produkter
Til brug med:
11 til 14 mm slange
13 til 15 mm slange
3 til 5 mm slange
5 til 7 mm slange
7 til 10 mm slange
9 til 12 mm slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Cylindrisk lige slangeforbindelse med koniske dyser
- Polypropylen
- Autoklaverbar til 121 °C
- Velegnet til fødevarer
- Fås i en lang række diametre til forskellige slangestørrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer, RoHS |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 7 til 10 mm slange |
| Emballagemængde | 10/Pk.; 10/Skala |
| Form | Lige |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Slangerørforbindelse |