Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylen, Heavy Duty Carboy
Artikelnummer. 15230059 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15230059 5 L Hver
1 options
Artikelnummer. 15230059 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 6250705
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Autoklaverbar; Lukkemateriale: Polypropylen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 45mm
Højde (metrisk) 270 mm
Inkluderer Spigot
Længde (metrisk) 191 mm
Materiale Polypropylen
Produkttype Kraftig Carboy
Form Ottekantet
Bredde (metrisk) 191 mm