Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Ligeborede stophaner
Artikelnummer. 12388249
Skift visning
Plug Bore:
4,9 mm
7 mm
10,9 mm
12,7 mm
Lukkestørrelse:
Nominel OD: 10 mm
Nominel OD: 13 mm
Nominel OD: 15 mm
Nominel OD: 8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plug Bore Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
12388249 4,9 mm Nominel OD: 8 mm Hver
10564471 7 mm Nominel OD: 10 mm Pakke med 10
10091051 12,7 mm Nominel OD: 15 mm Pakke med 10
10603282 10,9 mm Nominel OD: 13 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12388249 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0037400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00 DKK
    9.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.35 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Designet til væsker og gasser under lavt tryk eller lavt vakuum.
  • HDPE-hus grænseflader med polypropylenhane
  • Driftstryk 0,5 bar
Tekniske data
Plug Bore 4,9 mm
Materiale Polypropylen, HDPE
Lukkestørrelse Nominel OD: 8 mm