Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Ligeborede stophaner
Artikelnummer. 10603282
Plug Bore:
4,9 mm
7 mm
10,9 mm
12,7 mm
Lukkestørrelse:
Nominel OD: 10 mm
Nominel OD: 13 mm
Nominel OD: 15 mm
Nominel OD: 8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10603282
Brand: Kartell™ 0037600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til væsker og gasser under lavt tryk eller lavt vakuum.
  • HDPE-hus grænseflader med polypropylenhane
  • Driftstryk 0,5 bar
Tekniske data
Plug Bore 10,9 mm
Materiale Polypropylen, HDPE
Lukkestørrelse Nominel OD: 13 mm