Få mere at vide
VITLAB™ Griffin bæger af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
5000 mL
Skala:
Blåtrykt skala
Raised and Embossed Blue Scale
Autoklaverbar:
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Beskrivelse
- Holdbar, letvægts polypropylen, der er varmebestandig og kemisk inert
- Meget gennemsigtig med en blå skala for nem identifikation, måling og overvågning
- Ideel til en række forskellige laboratorieformål og eksperimenter
- Fremstillet iht ISO 7056 standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til volumenmåling |
| Højde (metrisk) | 36 mm |
| Inkrementer | 2 mL |
| Mængde | 12 Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Betinget |
| Vis mere |