Få mere at vide
VITLAB™ Griffin bæger af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Highly transparent
- To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
- Conditionally autoclavable at 121°C, for design with raised graduations
- Suitable for foodstuff
- Manufactured in accordance with ISO 7056
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Translucent |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 77mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Højde (metrisk) | 95mm |
| Inkrementer | 25mL |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 125°C |
| Type | Beaker |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Uddannet | Yes |
| Vis mere |