Få mere at vide
VITLAB™ Griffin bæger af polypropylen
Artikelnummer. 15752096
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15752096
Brand: VITLAB™ 618081
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med meget gennemsigtig polypropylen for optimal synlighed. Vitlab™ Griffinbægre af polypropylen er præget med letlæselig hævet blå skala for nøjagtig måling.
  • Meget gennemsigtig
  • For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
  • Betinget autoklaverbar ved 121 °C, til design med hævede gradueringer
  • Velegnet til fødevarer
  • Fremstillet iht ISO 7056
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 94 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 117.5 mm
Inkrementer 50 mL
Mængde 6/Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 125 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056
Skala Støbt og trykt gradueret skala
Stil Griffin