Få mere at vide
VITLAB™ Griffin bæger af polypropylen
Artikelnummer. 10432131
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10432131
Brand: VITLAB™ 610081
Fremstillet med meget gennemsigtig polypropylen for optimal synlighed. Vitlab™ Griffinbægre af polypropylen er præget med letlæselig hævet blå skala for nøjagtig måling.
  • Highly transparent
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
  • Conditionally autoclavable at 121°C, for design with raised graduations
  • Suitable for foodstuff
  • Manufactured in accordance with ISO 7056
Tekniske data
Farve Translucent
Diameter (metrisk) Udvendig 77mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylene
Højde (metrisk) 95mm
Inkrementer 25mL
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 125°C
Type Beaker
Autoklaverbar Autoclavable
Uddannet Yes
Certificeringer/compliance ISO 7056
Skala Molded and Printed Graduated Scale