Få mere at vide
VITLAB™ Griffin bæger af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Meget gennemsigtig
- For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
- Betinget autoklaverbar ved 121 °C, til design med hævede gradueringer
- Velegnet til fødevarer
- Fremstillet iht ISO 7056
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 120 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 147 mm |
| Inkrementer | 100 mL |
| Mængde | 6/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 125 °C |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |