Learn More
VITLAB™ Griffin bæger af polypropylen
Product Code. 10067721
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Unit Size:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Product Code. 10067721
Brand: VITLAB™ 616081
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremstillet med meget gennemsigtig polypropylen for optimal synlighed. Vitlab™ Griffinbægre af polypropylen er præget med letlæselig hævet blå skala for nøjagtig måling.
  • Meget gennemsigtig
  • For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
  • Betinget autoklaverbar ved 121 °C, til design med hævede gradueringer
  • Velegnet til fødevarer
  • Fremstillet iht ISO 7056
Specifications
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 170 mm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 212 mm
Inkrementer 250 mL
Mængde 4 Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 125 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056
Skala Støbt og trykt gradueret skala
Stil Griffin