Få mere at vide
Karl Hecht™ Polypropylen (Griffin) bæger
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion.
- Design i lav form.
- Høj gennemsigtighed, antistatisk materiale.
- Fælge og tud.
- Trykt blå skala.
- Bruges ved temperaturer op til 135 °C.
- Autoklaverbar (121 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 31mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 47mm |
| Inkrementer | 1mL |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 135 °C |
| Bredde (metrisk) | 31mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 7056 |
| Vis mere |