Få mere at vide
Ratiolab™ Polypropylen gitterindsatser Artikelnummer.: 15951651
Forventet forsendelse: 10-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 DKK
    109.59 DKK / Pakke med 5
    Spare 7.41 DKK
    6% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Ratiolab™ Polypropylen gitterindsatser
Artikelnummer. p-8013981
17,3 mm diameter rør
Til brug med (udstyr):
15,8 mm diameter rør
17,3 mm diameter rør
20,5 mm diameter rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15951651
Brand: Ratiolab™ 5220101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 DKK
    109.59 DKK / Pakke med 5
    Spare 7.41 DKK
    6% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Indsæt gitter
Til brug med (udstyr) 17,3 mm diameter rør
Mængde 5 Pakke
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 30 mm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ratiolab™ Polypropylen gitterindsatser >