Få mere at vide
Ratiolab™ Polypropylen gitterindsatser
Artikelnummer. 15961651
Til brug med (udstyr):
15,8 mm diameter rør
17,3 mm diameter rør
20,5 mm diameter rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15961651
Brand: Ratiolab™ 5220102
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Indsæt gitter
Til brug med (udstyr) 15,8 mm diameter rør
Mængde 5 Pakke
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 30 mm