Få mere at vide
Ratiolab™ Polypropylen gitterindsatser
Til brug med (udstyr):
15,8 mm diameter rør
17,3 mm diameter rør
20,5 mm diameter rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Firkant |
| Type | Indsæt gitter |
| Til brug med (udstyr) | 17,3 mm diameter rør |
| Mængde | 5 Pakke |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Bredde (metrisk) | 133 mm |
| Højde (metrisk) | 30 mm |