Få mere at vide
Kartell™ Polypropylen-graduerede flasker med bred mund
Artikelnummer. p-8000295
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
GL 32
GL 45
GL 63
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
24 mm
38 mm
55 mm
Gradueringer:
20mL
100mL
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 17
Pakke med 25
Product Code. 10727195
missing translation for 'mfr': Kartell™ 0162300
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremstillet af polypropylen for fremragende kemisk og termisk stabilitet. Kartell™ Polypropylen Graduated Wide Mouth Bottles har en bred mund til nem påfyldning og tømning af væske- eller pulverprøver.
  • Autoklaverbar
  • Robust, brudsikker flaske
  • Langt halstråd sikrer lækagesikker lukning
  • Overholder DIN 13316 og 168
  • Velegnet til fødevarer
Specifications
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 24 mm
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1 hver
Gradueringer 20mL
Certificeringer/compliance DIN 13316 og 168
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 105 mm
Lukkestørrelse GL 32