Få mere at vide
Kartell™ Polypropylen-graduerede flasker med bred mund
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
GL 32
GL 45
GL 63
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
24 mm
38 mm
55 mm
Gradueringer:
20mL
100mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 17
Pakke med 25
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for fremragende kemisk og termisk stabilitet. Kartell™ Polypropylen Graduated Wide Mouth Bottles har en bred mund til nem påfyldning og tømning af væske- eller pulverprøver.
- Autoklaverbar
- Robust, brudsikker flaske
- Langt halstråd sikrer lækagesikker lukning
- Overholder DIN 13316 og 168
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 24 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Gradueringer | 20mL |
| Certificeringer/compliance | DIN 13316 og 168 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Lukkestørrelse | GL 32 |
| Vis mere |