Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen graduerede mikrorør
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Rød
Ravgul
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Conditionnement:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 50
Pakke med 500
Renhed eller kvalitetsklasse:
Biopur
Biopur™
Eppendorf Kvalitet
PCR Rens
Description
Brug disse rør til sikker håndtering af værdifulde og giftige prøver samt radioaktive stoffer. EppendorfTM Polypropylen Graduated Microtubes har et hængslet låg med en lille krog, der clipses rundt om kanten af røret.
- Biofarlige stoffer kan fjernes, fri for aerosoler, gennem en tynd membran i midten af låget med en kanyle
- Låget åbnes nemt med én hånd
- Disse rør til 0,5 mL, 1,5 mL og 2 mL har en gradueringsskala og skriveflader
- 0,5 ml røret er optimeret til brug i PCR* eksperimenter
- Assorterede farvepakker er en blanding af gul, rød, blå, grøn og farveløs
- Autoklaverbar mikrostøb til resuspendering af pellets
- Kan centrifugeres ved op til 23.500xgr
Spécification
Spécification
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Farve | Gul |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | PCR, Centrifugering |
| nr. pr. pakke | 1000/pakke |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | Hængslet snaphætte |
| Maks. RCF | 30,000 x g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu