Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen graduerede mikrorør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10702132 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Rød
Ravgul
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Renhed eller kvalitetsklasse:
Biopur
Biopur™
Eppendorf Kvalitet
PCR Rens
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10702132
Brand: Eppendorf™ 0030121686
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse rør til sikker håndtering af værdifulde og giftige prøver samt radioaktive stoffer. Eppendorf™ Polypropylen graduerede mikrorør har et hængslet låg med en lille krog, der clipses rundt om kanten af røret.
Brug disse rør til sikker håndtering af værdifulde og giftige prøver samt radioaktive stoffer. EppendorfTM Polypropylen Graduated Microtubes har et hængslet låg med en lille krog, der clipses rundt om kanten af røret.
  • Biofarlige stoffer kan fjernes, fri for aerosoler, gennem en tynd membran i midten af låget med en kanyle
  • Låget åbnes nemt med én hånd
  • Disse rør til 0,5 mL, 1,5 mL og 2 mL har en gradueringsskala og skriveflader
  • 0,5 ml røret er optimeret til brug i PCR* eksperimenter
  • Assorterede farvepakker er en blanding af gul, rød, blå, grøn og farveløs
  • Autoklaverbar mikrostøb til resuspendering af pellets
  • Kan centrifugeres ved op til 23.500xgr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Diverse
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) PCR, Centrifugering
nr. pr. pakke 1000/pakke
Sterilitet Steril
Renhed eller kvalitetsklasse Eppendorf Kvalitet
Uddannet Ja
Lukketype Hængslet snaphætte
Maks. RCF 25,000 x g