Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen graduerede mikrorør
Beskrivelse
Brug disse rør til sikker håndtering af værdifulde og giftige prøver samt radioaktive stoffer. EppendorfTM Polypropylen Graduated Microtubes har et hængslet låg med en lille krog, der clipses rundt om kanten af røret.
- Biofarlige stoffer kan fjernes, fri for aerosoler, gennem en tynd membran i midten af låget med en kanyle
- Låget åbnes nemt med én hånd
- Disse rør til 0,5 mL, 1,5 mL og 2 mL har en gradueringsskala og skriveflader
- 0,5 ml røret er optimeret til brug i PCR* eksperimenter
- Assorterede farvepakker er en blanding af gul, rød, blå, grøn og farveløs
- Autoklaverbar mikrostøb til resuspendering af pellets
- Kan centrifugeres ved op til 23.500xgr
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | PCR, Centrifugering |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Renhed eller kvalitetsklasse | PCR Rens |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | Hængslet snaphætte |
| Vis mere |